1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinon
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-one
8F-941.500
8F-941.1
8F-941.5
8F-941.10
BIOT8F-941.500EA
0
EUR
BIOT8F-941.500
BIOT8F-941.1
BIOT8F-941.5
BIOT8F-941.10
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinon
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinon
Formel:
C₁₁H₁₀ClF₃N₂O |
MDL:
MFCD00231641 CAS-Nummer: 339029-35-5 |