1-(3-Brom-5-methyl-2-pyridinyl)piperazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1115-5G
PY-1115-1G
COBBPY-1115-5GEA
912
EUR
COBBPY-1115-5G
COBBPY-1115-1G
1-(3-Brom-5-methyl-2-pyridinyl)piperazin
1-(3-Brom-5-methyl-2-pyridinyl)piperazin
Formel:
C₁₀H₁₄BrN₃ |
MDL:
MFCD12546612 CAS-Nummer: 1187386-35-1 |