1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
H50263.03 H50263.06
H50263.03EA 100 EUR
H50263.03 H50263.06
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepan ≥98%
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepan
Purity: 98% CAS No.: 231953-40-5 Molecular Formula: C11H13ClF3N3 Formula Weight: 279.69 Boiling Point: 128°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00238856
Formel: C₁₁H₁₃ClF₃N₃
Molecular Weight: 279,69 g/mol
Siedepunkt: 128 °C (1 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238856
CAS-Nummer: 231953-40-5
ADR: 8,III