1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)piperazin
Lieferant: BIONET RESEARCH
8F-928.500 8F-928.1 8F-928.5 8F-928.10
BIOT8F-928.500EA 0 EUR
BIOT8F-928.500 BIOT8F-928.1 BIOT8F-928.5 BIOT8F-928.10
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)piperazin
1-(3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridinyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
MDL: MFCD00173934
CAS-Nummer: 132834-59-4