1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Lieferant: FLUOROCHEM
008457-1G 008457-5G
FLUO008457-1GEA 73.1 EUR
FLUO008457-1G FLUO008457-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formel: C₁₀H₁₂F₃N₃
MDL: MFCD00114705
CAS-Nummer: 87394-50-1