6-Bromtetrazolo[1,5-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1306-5G HI-1306-1G
COBBHI-1306-5GEA 884 EUR
COBBHI-1306-5G COBBHI-1306-1G
6-Bromtetrazolo[1,5-a]pyridin
6-Bromtetrazolo[1,5-a]pyridin
Formel: C₅H₃BrN₄
MDL: MFCD09258642
CAS-Nummer: 35235-74-6