1-Boc-4-(4-brom-3,5-dimethylphenoxy)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2134-5G
HC-2134-1G
COBBHC-2134-5GEA
884
EUR
COBBHC-2134-5G
COBBHC-2134-1G
1-Boc-4-(4-brom-3,5-dimethylphenoxy)piperidin
1-Boc-4-(4-brom-3,5-dimethylphenoxy)piperidin
Formel:
C₁₈H₂₆BrNO₃ |
MDL:
MFCD11504904 CAS-Nummer: 1072944-63-8 |