4-(4-Bromphenoxy)piperidin
Lieferant: CHEMPUR
60-0133.500 60-0133.1
CHMP60-0133.500EA 0 EUR
CHMP60-0133.500 CHMP60-0133.1
4-(4-Bromphenoxy)piperidin
4-(4-Bromphenoxy)piperidin
Formel: C₁₁H₁₄BrNO
MDL: MFCD04115016
CAS-Nummer: 74130-05-5