4-(3,4-Dichlorphenoxy)piperidin
Lieferant: CHEMPUR
60-0139.500 60-0139.1
CHMP60-0139.500EA 0 EUR
CHMP60-0139.500 CHMP60-0139.1
4-(3,4-Dichlorphenoxy)piperidin
4-(3,4-Dichlorphenoxy)piperidin
Formel: C₁₁H₁₃Cl₂NO
MDL: MFCD04113542
CAS-Nummer: 245057-73-2