1-Boc-4-(4-nitrophenoxy)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl 4-(4-nitrophenoxy)piperidine-1-carboxylate
AN-1499-5G
AN-1499-1G
COBBAN-1499-5GEA
519
EUR
COBBAN-1499-5G
COBBAN-1499-1G
1-Boc-4-(4-nitrophenoxy)piperidin
1-Boc-4-(4-nitrophenoxy)piperidin
Formel:
C₁₆H₂₂N₂O₅ Molecular Weight: 322.3563 g/mol |
MDL:
MFCD06200882 CAS-Nummer: 138227-62-0 |