4-(2-Nitrophenoxy)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2094-5G
HC-2094-1G
COBBHC-2094-5GEA
451
EUR
COBBHC-2094-5G
COBBHC-2094-1G
4-(2-Nitrophenoxy)piperidin Hydrochlorid
4-(2-Nitrophenoxy)piperidin Hydrochlorid
Formel:
C₁₁H₁₅ClN₂O₃ |
MDL:
MFCD09909466 CAS-Nummer: 1072944-49-0 |