4-(3-Nitrophenoxy)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2645-1G HC-2645-5G
COBBHC-2645-1GEA 424 EUR
COBBHC-2645-1G COBBHC-2645-5G
4-(3-Nitrophenoxy)piperidin Hydrochlorid
4-(3-Nitrophenoxy)piperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂O₃
MDL: MFCD09998996
CAS-Nummer: 125043-83-6