4-Phenoxypiperidin 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50984.03 H50984.MD H50984.06
H50984.03EA 107 EUR
H50984.03 H50984.MD H50984.06
4-Phenoxypiperidin 99
4-Phenoxypiperidin
Purity: 99% CAS No.: 3202-33-3 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Boiling Point: 107-108°/0.1mm MDL No.: MFCD04114971
Formel: C₁₁H₁₅NO
Molecular Weight: 177.25 g/mol
Siedepunkt: 107…108 °C (0.1 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114971
CAS-Nummer: 3202-33-3