1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1216-5G AN-1216-25G AN-1216-1G
COBBAN-1216-5GEA 149 EUR
COBBAN-1216-5G COBBAN-1216-25G COBBAN-1216-1G
1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)piperidin
1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)piperidin
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₃
MDL: MFCD01308502
CAS-Nummer: 92033-76-6