2-Brominden 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25474.14 B25474.06
B25474.14EA 146 EUR
B25474.14 B25474.06
2-Brominden 98
2-Brominden
Purity: 98% CAS No.: 10485-09-3 Molecular Formula: C9H7Br Formula Weight: 195.06 Melting Point: 35-37° MDL No.: MFCD06797863
Formel: C₉H₇Br
Molecular Weight: 195.06 g/mol
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797863
CAS-Nummer: 10485-09-3