1-(4-Cyanphenyl)piperazin
Lieferant: BIONET RESEARCH
4R-0247.500
4R-0247.1
4R-0247.5
4R-0247.10
BIOT4R-0247.500EA
0
EUR
BIOT4R-0247.500
BIOT4R-0247.1
BIOT4R-0247.5
BIOT4R-0247.10
1-(4-Cyanphenyl)piperazin
1-(4-Cyanphenyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₃N₃ |
MDL:
MFCD01320890 CAS-Nummer: 68104-63-2 |