(Z)-Stilbendiboronsäurebis(pinakol)ester
Lieferant: FLUOROCHEM
010766-2G
010766-5G
FLUO010766-2GEA
0
EUR
FLUO010766-2G
FLUO010766-5G
(Z)-Stilbendiboronsäurebis(pinakol)ester
(Z)-Stilbendiboronsäurebis(pinakol)ester
Formel:
C₂₆H₃₄B₂O₄ |
MDL:
MFCD02683500 CAS-Nummer: 221006-76-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...