1-(2-Cyanphenyl)piperidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-(1-Piperidinyl)benzonitrile, 2-Piperidinobenzonitrile
A11784.03 A11784.06
A11784.03EA 13.3 EUR
A11784.03 A11784.06
1-(2-Cyanphenyl)piperidin ≥97%
1-(2-Cyanphenyl)piperidin
Purity: 97% CAS No.: 72752-52-4 Molecular Formula: C12H14N2 Formula Weight: 186.26 Melting Point: 41-45° Boiling Point: 122-125°/1mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00049221
Formel: C₁₂H₁₄N₂
Siedepunkt: 122…125 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 41…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049221
CAS-Nummer: 72752-52-4
EINECS: 427-330-1
ADR: 9,III