2-Furoylacetonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile, 3-(Fur-2-yl)-3-oxopropanenitrile
A14497.03 A14497.06 A14497.14
A14497.03EA 27.9 EUR
A14497.03 A14497.06 A14497.14
2-Furoylacetonitril ≥97%
2-Furoylacetonitril
Purity: 97% CAS No.: 31909-58-7 Molecular Formula: C7H5NO2 Formula Weight: 135.12 Melting Point: 77-80° Beilstein Reference: 111902
Formel: C₇H₅NO₂
Molecular Weight: 135,12 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052210
CAS-Nummer: 31909-58-7