Cholinhydroxid 46% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B24443.AC B24443.AE
B24443.ACEA 31.5 EUR
B24443.AC B24443.AE
Cholinhydroxid 46% (w/w) in wässriger Lösung
Cholinhydroxid
CAS No.: 123-41-1 Molecular Formula: C5H15NO2 Formula Weight: 121.18 Refractive Index: 1.4270 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00002831
Formel: C₅H₁₅NO₂
Dichte: 1,073
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002831
CAS-Nummer: 123-41-1
EINECS: 204-625-1
UN: 3267
ADR: 8,II