trans-Bis(tributylstannyl)ethylen 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
388670010 388670050
ACRO388670010EA 71.8 EUR
ACRO388670010 ACRO388670050
trans-Bis(tributylstannyl)ethylen 95%
trans-Bis(tributylstannyl)ethylen
Formel: C₂₆H₅₆Sn₂
Molecular Weight: 606,15 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01631299
CAS-Nummer: 14275-61-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
NMR ≥94 %