1,2,4-Triazol-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
658472-10G 658472-1G
SIAL658472-10GEA 139 EUR
SIAL658472-10G SIAL658472-1G
1,2,4-Triazol-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
Formel: C₃H₃N₃O₂
Molecular Weight: 113.0748 g/mol
MDL: MFCD00078268
CAS-Nummer: 4928-87-4