3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazol
Lieferant: CHEMPUR
FL9887.POR 009887-1G 009887-5G
CHMPFL9887.POREA 0 EUR
CHMPFL9887.POR FLUO009887-1G FLUO009887-5G
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazol
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazol
Formel: C₃H₅N₃S
MDL: MFCD01312671
CAS-Nummer: 7411-18-9