1-Acetamido-4-bromnaphthalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0413-1G
OT-0413-5G
COBBOT-0413-1GEA
127
EUR
COBBOT-0413-1G
COBBOT-0413-5G
1-Acetamido-4-bromnaphthalin
1-Acetamido-4-bromnaphthalin
Formel:
C₁₂H₁₀BrNO |
MDL:
MFCD00085962 CAS-Nummer: 91394-66-0 |