(E)-1-Hexen-1,2-diboronsäurebis(pinakol)ester
Lieferant: FLUOROCHEM
010764-2G 010764-5G
FLUO010764-2GEA 0 EUR
FLUO010764-2G FLUO010764-5G
(E)-1-Hexen-1,2-diboronsäurebis(pinakol)ester
(E)-1-Hexen-1,2-diboronsäurebis(pinakol)ester
Formel: C₁₈H₃₄B₂O₄
MDL: MFCD03093898
CAS-Nummer: 185427-48-9