4-(N,N-Dimethylamino)-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5698-1G PN-5698-250M
COBBPN-5698-1GEA 0 EUR
COBBPN-5698-1G COBBPN-5698-250M
4-(N,N-Dimethylamino)-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
4-(N,N-Dimethylamino)-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₁BN₂O₄
MDL: MFCD12546469
CAS-Nummer: 1218791-24-2