3-(Cyclopropylcarbamoyl)-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2834-5G
BB-2834-1G
COBBBB-2834-5GEA
0
EUR
COBBBB-2834-5G
COBBBB-2834-1G
3-(Cyclopropylcarbamoyl)-5-nitrophenylboronsäure
3-(Cyclopropylcarbamoyl)-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₁BN₂O₅ |
MDL:
MFCD07783878 CAS-Nummer: 871332-86-4 |