3-Amino-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3412-5G
BB-3412-1G
COBBBB-3412-5GEA
0
EUR
COBBBB-3412-5G
COBBBB-3412-1G
3-Amino-5-nitrophenylboronsäure
3-Amino-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₇BN₂O₄ |
MDL:
MFCD08436012 CAS-Nummer: 89466-05-7 |