2-(Methylthio)-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5047-5G
BB-5047-1G
COBBBB-5047-5GEA
0
EUR
COBBBB-5047-5G
COBBBB-5047-1G
2-(Methylthio)-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-(Methylthio)-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₃S |
MDL:
MFCD09800888 CAS-Nummer: 957121-11-8 |