3-Isobutoxy-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-6376-5G BB-6376-1G
COBBBB-6376-5GEA 451 EUR
COBBBB-6376-5G COBBBB-6376-1G
3-Isobutoxy-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
3-Isobutoxy-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₄BF₃O₄
MDL: MFCD16295064
CAS-Nummer: 1256346-03-8