3-Ethoxy-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-6330-1G
BB-6330-5G
BB-6330-250M
COBBBB-6330-1GEA
303
EUR
COBBBB-6330-1G
COBBBB-6330-5G
COBBBB-6330-250M
3-Ethoxy-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
3-Ethoxy-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BF₃O₄ |
MDL:
MFCD16295059 CAS-Nummer: 1256345-87-5 |