(4-Fluorphenylthio)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-((4-Fluorophenyl)thio)acetonitrile
006344-1G
006344-5G
FLUO006344-1GEA
87.9
EUR
FLUO006344-1G
FLUO006344-5G
(4-Fluorphenylthio)acetonitril
(4-Fluorphenylthio)acetonitril
Formel:
C₈H₆FNS Molecular Weight: 167,203 g/mol |
MDL:
MFCD00179342 CAS-Nummer: 18527-21-4 |