(4-Fluorphenylthio)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-((4-Fluorophenyl)thio)acetonitrile
KM01391.1
KM01391.10
KM01391.50
MAYBKM01391.1EA
0
EUR
MAYBKM01391.1
MAYBKM01391.10
MAYBKM01391.50
(4-Fluorphenylthio)acetonitril
(4-Fluorphenylthio)acetonitril
Formel:
C₈H₆FNS Molecular Weight: 167,203 g/mol |
MDL:
MFCD00179342 CAS-Nummer: 18527-21-4 |