(4-Methylphenylthio)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SPB06091.1 SPB06091.10 SPB06091.50
MAYBSPB06091.1EA 0 EUR
MAYBSPB06091.1 MAYBSPB06091.10 MAYBSPB06091.50
(4-Methylphenylthio)acetonitril
(4-Methylphenylthio)acetonitril
Formel: C₉H₉NS
CAS-Nummer: 21681-88-9