4-(Aminomethyl)benzonitril Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Aminomethyl)benzonitrile HCl, α-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride
H27473.14 H27473.06
H27473.14EA 288 EUR
H27473.14 H27473.06
4-(Aminomethyl)benzonitril Hydrochlorid 97%
4-(Aminomethyl)benzonitril Hydrochlorid
Purity: 97% CAS No.: 15996-76-6 Molecular Formula: C8H8N2.HCl Formula Weight: 168.62 Melting Point: 279-284° MDL No.: MFCD01861472
Formel: C₈H₉ClN₂
Schmelzpunkt: 279…284 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861472
CAS-Nummer: 15996-76-6