3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-Dimethy-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
518794-1G
518794-5G
SIAL518794-1GEA
74.9
EUR
SIAL518794-1G
SIAL518794-5G
3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₁BO₃ Molecular Weight: 248,13 g/mol |
MDL:
MFCD02093724 CAS-Nummer: 269410-25-5 |