4-Cyan-4'-octyloxybiphenyl ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Octyloxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
H55191.03
H55191.06
H55191.03EA
89.2
EUR
H55191.03
H55191.06
4-Cyan-4'-octyloxybiphenyl ≥97%
4-Cyan-4'-octyloxybiphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 52364-73-5
Molecular Formula: C21H25NO
Formula Weight: 307.44
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 51-77°
MDL No.: MFCD00075145
Formel:
C₂₁H₂₅NO Molecular Weight: 307,44 g/mol Schmelzpunkt: 51…77 °C Flammpunkt: 113 °C (235 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075145 CAS-Nummer: 52364-73-5 EINECS: 257-878-5 |