4-Cyan-4'-octyloxybiphenyl
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4'-Octyloxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
31-0006.500
31-0006.1
CHMP31-0006.500EA
0
EUR
CHMP31-0006.500
CHMP31-0006.1
4-Cyan-4'-octyloxybiphenyl
4-Cyan-4'-octyloxybiphenyl
Formel:
C₂₁H₂₅NO Molecular Weight: 307.44 g/mol |
MDL:
MFCD00075145 CAS-Nummer: 52364-73-5 EINECS: 257-878-5 |