4-Cyan-4'-octyloxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4'-Octyloxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
338672-1G
338672-250MG
SIAL338672-1GEA
103
EUR
SIAL338672-1G
SIAL338672-250MG
4-Cyan-4'-octyloxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Cyan-4'-octyloxybiphenyl
Formel:
C₂₁H₂₅NO Molecular Weight: 307.44 g/mol |
MDL:
MFCD00075145 CAS-Nummer: 52364-73-5 EINECS: 257-878-5 |