Methyl-8-brom-6-chlor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2540-5G
HC-2540-1G
COBBHC-2540-5GEA
303
EUR
COBBHC-2540-5G
COBBHC-2540-1G
Methyl-8-brom-6-chlor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Methyl-8-brom-6-chlor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Formel:
C₁₁H₇BrClNO₃ |
MDL:
MFCD11855927 CAS-Nummer: 1133116-01-4 |