Methyl-8-brom-4-chlor-5-fluorchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2273-5G HC-2273-1G
COBBHC-2273-5GEA 303 EUR
COBBHC-2273-5G COBBHC-2273-1G
Methyl-8-brom-4-chlor-5-fluorchinolin-2-carboxylat
Methyl-8-brom-4-chlor-5-fluorchinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₆BrClFNO₂
MDL: MFCD11855872
CAS-Nummer: 1133115-52-2