Methyl-6-brom-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6944-5G
HC-6944-1G
COBBHC-6944-5GEA
869
EUR
COBBHC-6944-5G
COBBHC-6944-1G
Methyl-6-brom-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Methyl-6-brom-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Formel:
C₁₁H₈BrNO₃ |
MDL:
MFCD10001494 CAS-Nummer: 262586-62-9 |