Methyl-8-brom-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6937-5G HC-6937-1G
COBBHC-6937-5GEA 398 EUR
COBBHC-6937-5G COBBHC-6937-1G
Methyl-8-brom-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Methyl-8-brom-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₈BrNO₃
MDL: MFCD11504929
CAS-Nummer: 942227-30-7