Methyl-8-brom-5-fluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2267-5G HC-2267-1G
COBBHC-2267-5GEA 595 EUR
COBBHC-2267-5G COBBHC-2267-1G
Methyl-8-brom-5-fluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Methyl-8-brom-5-fluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₇BrFNO₃
MDL: MFCD11855870
CAS-Nummer: 1133115-48-6