Methyl-8-brom-6-fluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6967-5G HC-6967-1G
COBBHC-6967-5GEA 303 EUR
COBBHC-6967-5G COBBHC-6967-1G
Methyl-8-brom-6-fluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Methyl-8-brom-6-fluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₇BrFNO₃
MDL: MFCD11053778
CAS-Nummer: 442549-68-0