Methyl-4-chlor-6-nitrochinolin-2-carboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
SEW05145.250 SEW05145.1
MAYBSEW05145.250EA 0 EUR
MAYBSEW05145.250 MAYBSEW05145.1
Methyl-4-chlor-6-nitrochinolin-2-carboxylat
Methyl-4-chlor-6-nitrochinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₇ClN₂O₄
CAS-Nummer: 259196-22-0