Methyl-7-chlor-8-fluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2570-5G HC-2570-1G
COBBHC-2570-5GEA 303 EUR
COBBHC-2570-5G COBBHC-2570-1G
Methyl-7-chlor-8-fluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Methyl-7-chlor-8-fluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₇ClFNO₃
MDL: MFCD12026032
CAS-Nummer: 1150164-88-7