Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluormethoxy)chinolin-3-carboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
KM09296.1
KM09296.10
MAYBKM09296.1EA
0
EUR
MAYBKM09296.1
MAYBKM09296.10
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluormethoxy)chinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluormethoxy)chinolin-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO₄ Molecular Weight: 301,2200 g/mol |
MDL:
MFCD00219847 CAS-Nummer: 175203-85-7 |