Ethyl-6-fluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6956-5G HC-6956-1G
COBBHC-6956-5GEA 595 EUR
COBBHC-6956-5G COBBHC-6956-1G
Ethyl-6-fluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Ethyl-6-fluor-4-hydroxychinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₀FNO₃
MDL: MFCD11504932
CAS-Nummer: 16377-62-1