Methyl-6-acetamido-4-chlorchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2512-5G HC-2512-1G
COBBHC-2512-5GEA 1180 EUR
COBBHC-2512-5G COBBHC-2512-1G
Methyl-6-acetamido-4-chlorchinolin-2-carboxylat
Methyl-6-acetamido-4-chlorchinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₁ClN₂O₃
MDL: MFCD11855917
CAS-Nummer: 1133115-95-3